ABC41-M
Anti-Mitofusin-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Fzo homolog, Transmembrane GTPase MFN1, Mitofusion-1
581,00 $
About This Item
581,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MFN1(55669)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Organelle & Cell Markers
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Mitofusin-1 in 10 µg HeLa cell lysate.
Description de la cible
Three isoforms of Mitofusin-1 are produced by alternative splicing with molecular weights of ~42 kDa, ~71 kDa, and ~84 kDa Uncharacterized bands may appear at ~45 kDa, ~48 kDa, and ~55 kDa in some lysates.
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable