ABC242
Anti-CRKL Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Crk-like protein
581,00 $
About This Item
581,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CRKL(1399)
Description générale
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a representative lot immunoprecipitated CRKL in 500 µg of Jurkat cell lysate.
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected CRKL in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable