ABC226
Anti-USP7S Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 7, Deubiquitinating enzyme 7, Herpesvirus-associated ubiquitin-specific protease, Ubiquitin thioesterase 7, Ubiquitin-specific-processing protease 7
481,00 $
About This Item
481,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
Xenopus (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... USP7(7874)
Description générale
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected USP7S in 10 µg in HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable