ABC1690
Anti-Wilms Tumor (WT33)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
WT33, WT1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WT1(7490)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Immunohistochemistry Analysis: A 1: 250-1,000 dilution from a representative lot detected Wilms Wilms Tumor (WT33) in human testis and human kidney tissues.
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Wilms Tumor (WT33) in human kidney tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité