AB9624
Anti-Ephrin B phosphoTyr298 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr298)
Informations sur le gène
human ... EPHB1(2047)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Growth Cones & Axon Guidance
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2