AB9612
Anti-Brain Derived Neurotrophic Factor Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BDNF(627)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Neuroinflammation & Pain
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable