Principaux documents
AB9303
Sigma-Aldrich
Anti-Trace Amine Receptor 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
TA1, TAAR1
50 μG
537,00 $
537,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 μG
537,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
537,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human, monkey
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TAAR1(134864)
Spécificité
Recognizes Trace Amine Receptor 1 [TAAR1, TA1].
The immunogen has 63% similarity with mouse.
Immunogène
Synthetic peptide from the 3rd cytoplasmic domain of human Trace Amine Receptor 1.
Application
Anti-Trace Amine Receptor 1 Antibody detects level of Trace Amine Receptor 1 & has been published & validated for use in IH(P) & WB.
Immunohistochemistry on paraffin embedded tissue sections.
Western blot.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Autres remarques
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable