AB911
Anticorps anti-ocytocine
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-OT, Anti-OT-NPI, Anti-OXT-NPI
534,00 $
About This Item
534,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat, rabbit, sheep, hamster
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OXTR(5021)
Spécificité
Immunogène
Application
Neurosciences
Immunocytochimie : Dilution au 1/10 000e sur des neurones fœtaux de rat.
Dot blot : Dilution au 1/1000e.
RIA
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Hormones et récepteurs
Contrôle du métabolisme par le SNC
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Hypophyse
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable