AB5930
Anti-Potassium Channel ERG1 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Ether-a-go-go-related Gene Product, HERG1, MERG1, RERG1
548,00 $
About This Item
548,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KCNH2(3757)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry
Immunohistochemistry on 4% paraformaldehyde fixed tissues.
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Positive control tissue: Heart
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable