AB5674P
Anti-Acid Sensitive Ion Channel 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
ASIC1, BNC1, MDEG, BNaC1a, Amiloride-sensitive Cation Channel 2
641,00 $
About This Item
641,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
The immunogen sequence has 100% homology with human sodium channel 2 or BNaC2.
Application
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Immunohistochemistry: not tested. It is recommended that the antibody be tried at 1-20 μg/mL on paraformaldehyde fixed tissue.
ELISA: 0.5-1 μg/mL using 1 μg/mL control peptide (Catalog number AG394) per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable