MilliporeSigma
Toutes les photos(9)
Documents
AB5411
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-nitrotyrosine
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Nitrotyrosine antibody
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NOS1(4842)
Description générale
La production cellulaire d'espèces très réactives de l'azote dérivées du monoxyde d'azote, telles que la peroxynitrite, le dioxyde d'azote et le chlorure de nitryle, entraîne la nitration des résidus de tyrosine dans les protéines des tissus. L'ampleur de la formation de nitrotyrosine protéine donne un indice de la production d'espèces réactives de l'azote et de la détérioration cellulaire potentielle sur une période donnée. La nitrotyrosine est mesurable par l'analyse des acides aminés des hydrolysats de protéines. Elle est détectée, estimée de manière semi-quantitative et localisée dans les cellules et tissus grâce à des techniques d'immunocytochimie utilisant les anticorps dirigés contre l'haptène nitrotyrosine.
Spécificité
La réactivité vis-à-vis d'autres espèces n'a pas été déterminée.
Reconnaît les résidus de tyrosine nitrée.
Immunogène
KLH nitrée.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Détectez la nitrotyrosine à l'aide de cet anticorps anti-nitrotyrosine dont l'utilisation a été validée en IH(P) et WB.
Sous-domaine de recherche
Stress oxydatif
Western blotting :
une dilution au 1/100e-1/1 000e d'un lot précédent a été utilisée en western blotting lors d'un test contre la BSA nitrée et l'ovalbumine nitrée.
Immunohistochimie :
dilution au 1/50e-1/100e sur des tissus de foie de souris (animal traité avec du Zymosane) et des tissus de cervelet humains normaux fixés au formol tamponné neutre à 10 %. Les tissus doivent être prétraités avec une solution de récupération d'épitopes induite par la chaleur (HIER). L'incubation avec l'anticorps AB5411 a duré 10 minutes et la réaction a été développée avec le kit Chemicon IHC Select, HRP-DAB (réf. DAB150).
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Qualité
Analyse immunohistochimique (paraffine) :
marquage à la nitrotyrosine (réf. AB5411) de tissus de cerveau de souris (Zymosane), prétraités avec un tampon citrate (pH 6,0). Dilution de l'anticorps polyclonal au 1/500e, détection par HRP-DAB IHC-Select. L'immunoréactivité est alors observée dans l'hippocampe.
Marquage optimal de la nitrotyrosine monoclonale : cerveau de souris traité au zymosane.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : AB5386
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon contenant 0,1 % d'azoture de sodium.
Format : purifié
Produit purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
TÉMOIN POSITIF : les résidus de tyrosine peuvent être nitrés in situ directement sur des coupes de tissus en utilisant de la peroxynitrite (réf. 20-107) afin de créer un témoin positif. Après que la coupe de tissu a été déparaffinée, la lame est recouverte d'une goutte de PBS (pH 7,4) auquel sont mélangés 10 microlitres d'une solution de peroxynitrite. Veillez à ce que la solution maintienne un pH de 7,4.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ferric carboxymaltose-mediated attenuation of Doxorubicin-induced cardiotoxicity in an iron deficiency rat model.
Toblli, JE; Rivas, C; Cao, G; Giani, JF; Funk, F; Mizzen, L; Dominici, FP
Chemotherapy Research and Practice null
The anti-oxidative, anti-inflammatory, and protective effect of S100A8 in endotoxemic mice.
Sun, Y; Lu, Y; Engeland, CG; Gordon, SC; Sroussi, HY
Molecular Immunology null
Decreasing mitochondrial fission alleviates hepatic steatosis in a murine model of nonalcoholic fatty liver disease.
Galloway, CA; Lee, H; Brookes, PS; Yoon, Y
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology null
iNOS activity is necessary for the cytotoxic and immunogenic effects of doxorubicin in human colon cancer cells.
De Boo, S; Kopecka, J; Brusa, D; Gazzano, E; Matera, L; Ghigo, D; Bosia, A; Riganti, C
Molecular Cancer null
Hyperglycemia accelerates apparent diffusion coefficient-defined lesion growth after focal cerebral ischemia in rats with and without features of metabolic syndrome.
Tarr, D; Graham, D; Roy, LA; Holmes, WM; McCabe, C; Mhairi Macrae, I; Muir, KW; Dewar, D
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism null