AB5398
Anti-Vanilloid Receptor Like Protein 1 Antibody, pain, CT
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
VRL-1
524,00 $
About This Item
524,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat
Ne doit pas réagir avec
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRPV2(51393)
Spécificité
Immunogène
Application
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neuroinflammation & Pain
Neurotransmitters & Receptors
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable