AB5388
Anti-Synphilin-1 Antibody, a.a. 829-847
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Alpha-Synuclein Interacting Protein
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SNCAIP(9627)
Spécificité
Immunogène
Application
Note: The antibody has also been used successfully for Western blot but results may vary from lab to lab. The usefulness of the antibody for Western blot must be determined by each individual laboratory.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable