AB5352
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
APP
548,00 $
About This Item
548,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Amyloid Precursor Protein Antibody, CT, serum, Chemicon®
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, monkey
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry on NTera2 and COS cell lines: 1:100-1:400
Western blot: 1:500-1:2000: The low abundance of full length APP in untreated cells means that poor response is seen with immunoblotting of whole cell lysates. We recommend that membrane fractions be prepared to increase the loading of APP as well as remove potential interferences from soluable proteins. NTera2, Cos7 and Hela cell membrane preparations are positive by western blots.
Immunoprecipitation: 1:100-1:400.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Brain
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable