Documents
AB3786
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-précurseur de la protéine C du surfactant (proSP-C)
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
proSP-C
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
Le surfactant pulmonaire est un mélange complexe de phospholipides et de protéines sécrété par les cellules épithéliales de l'appareil respiratoire (cellules de type II) dans les alvéoles, réduisant la tension superficielle au niveau de l'interface alvéolaire air/liquide et créant ainsi la stabilité alvéolaire nécessaire à une ventilation normale. Quatre protéines différentes isolées dans le surfactant pulmonaire sont appelées protéines A, B, C et D du surfactant (SP pour "Surfactant Protein"). La SP A (28 à 36 kDa) et la SP D (43 kDa) sont des protéines collagéniques de liaison aux glucides, tandis que la SP B (8 à 9 kDa) et la SP C (4 kDa) sont des protéines hydrophobes non collagéniques. La SP C est un fragment d'une protéine précurseur beaucoup plus grosse (21 kDa). Ce précurseur contient une région de 34 acides aminés extrêmement hydrophobe, qui constitue la majeure partie de la SP C mature, et un domaine poly-valine unique.
Spécificité
Réactions croisées à prévoir avec l'être humain.
Réagit fortement avec la protéine proSP-C humaine et de souris. Immunoprécipite la protéine précurseur de 21 kDa ainsi que les formes intermédiaires de 26 kDa, 21 kDa, 16 kDa et 14 kDa. Une préincubation de l'antisérum avec la protéine de fusion supprime complètement l'immunocoloration. Sur les tissus humains, colore les cellules alvéolaires de type II de poumon normal. Cet anticorps reconnait également la forme anormale de la protéine proSP-C (peptide de 6 à 12 kDa) présente dans le liquide de lavage bronchoalvéolaire et dans le matériel protéinique de la protéinose alvéolaire, sur des coupes d'échantillons pulmonaires de patients humains présentant un déficit héréditaire en protéine SP-B. Sur les tissus de souris, colore les cellules alvéolaires de type II de poumon normal.
Immunogène
Protéine recombinante avec étiquette GST correspondant à la région N-terminale du précurseur de la protéine C du surfactant (proSP-C).
Application
  • Analyse par western blotting : une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter le précurseur de la protéine C du surfactant (proSP-C) sur des lysats de tissu pulmonaire de souris et le fragment fusionné avec la GST du précurseur de la protéine C du surfactant.
  • Analyse ELISA : une dilution au 1/50 000e d'un lot représentatif a permis de détecter le fragment fusionné avec la GST du précurseur de la protéine C du surfactant.
  • Analyse par immunohistochimie (paraffine) : une dilution au 1/2 000e d'un lot représentatif a permis de détecter le précurseur de la protéine C du surfactant (proSP-C) dans des coupes de tissu pulmonaire de souris.
  • Remarque : il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales, car les échantillons et les conditions expérimentales peuvent varier selon les utilisateurs.
Domaine de recherche
Métabolisme
L'anticorps anti-précurseur de la protéine C du surfactant (proSP-C), réf. AB3786, est un anticorps polyclonal de lapin qui a été testé en Western Blotting, en immunohistochimie (paraffine) et en ELISA pour détecter la présence du précurseur de la protéine C du surfactant (proSP-C).
Sous-domaine de recherche
Canaux ioniques et transporteurs
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de tissu pulmonaire de souris. Analyse par western blotting : une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter le précurseur de la protéine C du surfactant (proSP-C) sur des lysats de tissu pulmonaire de rat.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 20 kDa. 21 kDa (poids déterminé par calcul). Des bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 07-647
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin dans un sérum contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Non purifié
Stockage et stabilité
Stable à -20 ºC, en aliquotes non diluées, pendant 12 mois à compter de la date de réception. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Cellules épithéliales pulmonaires de souris.
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Christian C Hofer et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 308(7), L628-L638 (2015-01-18)
Influenza viruses cause acute respiratory disease of great importance to public health. Alveolar type II (ATII) respiratory epithelial cells are central to normal lung function and are a site of influenza A virus replication in the distal lung. However, the
Julia A Paxson et al.
PloS one, 6(8), e23232-e23232 (2011-09-14)
While aging leads to a reduction in the capacity for regeneration after pneumonectomy (PNX) in most mammals, this biological phenomenon has not been characterized over the lifetime of mice. We measured the age-specific (3, 9, 24 month) effects of PNX
Evidence for type II cells as cells of origin of K-Ras-induced distal lung adenocarcinoma.
Xu, X; Rock, JR; Lu, Y; Futtner, C; Schwab, B; Guinney, J; Hogan, BL; Onaitis, MW
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
EGF receptor signaling is essential for k-ras oncogene-driven pancreatic ductal adenocarcinoma.
Navas, C; Hernandez-Porras, I; Schuhmacher, AJ; Sibilia, M; Guerra, C; Barbacid, M
Cancer Cell null
Aiqing Li et al.
PloS one, 8(5), e63578-e63578 (2013-05-23)
As a member of the nuclear hormone receptor superfamily of ligand-activated transcription factors, the glucocorticoid receptor (GR) is essential for normal embryonic development. To date, the role of mesenchymal glucocorticoid signaling during development has not been fully elucidated. In the