AB3538P
Anticorps anti-transporteur de monocarboxylate 4
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
MCT1
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC16A1(6566)
Spécificité
Immunogène
Application
Neurosciences
Canaux ioniques et transporteurs
Test ELISA : dilution du 1/10000e au 1/100000e, avec 50 à 100 ng de peptide témoin par puits.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable