AB3042
Anti-Uncoupling Protein 2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
UCP2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ucp2(22228)
Spécificité
SPECIES REACTIVITIES: The antibody has not yet been tested for cross-reactivity to other species. The sequence used for immunization shows 92% homology to rat and 86% homology to human UCP2.
Immunogène
Application
Metabolism
Ion & Transport Channels
ELISA: 1:10,000-1:100,000; using 50-100 ng UCP2 control peptide/well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable