AB2287
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Amyloid Fibrils, Amyloid Fibrils LOC
624,00 $
About This Item
624,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Amyloid Fibrils LOC Antibody, serum, Chemicon®
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APP(351)
mouse ... App(11820)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Dot Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Amyloid fibrils in fibrils and monomers but not in prefibril oligos. A 1:5,000 dilution, as cited in Glabe C., et al. (2007) Mol Neurodegener 2, 18 shows that the binding with monomers is likely non-specific, and is a possible result of high primary antibody concentration.
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. After thawing, store at 4°C in 0.02% sodium azide.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1