AB2263
Anti-MEF2D Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
myocyte enhancer factor 2D, MADS box transcription enhancer factor 2, polypeptide D (myocyte enhancer factor 2D), MEF2D/DAZAP1 fusion, myocyte-specific enhancer factor 2D, myocyte enhancer factor 2D/deleted in azoospermia associated protein 1 fusion prot
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rhesus macaque, rat, human, mouse, pig, horse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
equine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MEF2D(4209)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MEF2D on 10 µg of L6 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
L6 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable