MilliporeSigma
Passer à
AB2201
Anticorps anti-mPER1 (résidus 6-21)
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Circadian clock protein PERIOD 1, Circadian pacemaker protein Rigui, Period, drosophila, homolog of period 1, period (Drosophila) homolog 1, period homolog 1 (Drosophila)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 μL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
668,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
18
668,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
western blot: suitable
GenBank accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Per1(18626)
General description
136 kDa
Ce gène est un membre de la famille de gènes dénommée Period. Il est exprimé selon un rythme circadien dans le noyau suprachiasmatique (NSC), oscillateur circadien primaire situé dans le cerveau des mammifères. Les gènes de cette famille codent pour des composants des rythmes circadiens de l'activité locomotrice, du métabolisme et du comportement. L'expression circadienne dans le noyau suprachiasmatique se poursuit dans l'obscurité permanente, et un décalage du cycle lumière/obscurité suscite un décalage proportionnel de l'expression des gènes dans le noyau suprachiasmatique. La fonction spécifique de ce gène n'est pas encore connue. Un épissage alternatif a été observé sur ce gène ; toutefois ces variants n'ont pas été entièrement décrits.
Application
Détectez la protéine mPER1 (résidus 6-21) à l'aide de cet anticorps anti-mPER1 (résidus 6-21) dont l'utilisation a été validée en WB.
Immunohistochimie :
Produit testé sur l'ensemble du cerveau (NSC ; pic de coloration pour CT/ZT12). Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Biochem/physiol Actions
La réf. AB2201 reconnaît l'extrémité N-terminale de mPER1.
Peut réagir avec Drosophila, Arvicanthis niloticus et Mesocricetus auratus en raison des homologies de séquence. La réactivité avec d'autres espèces n'a pas été testée.
Analysis Note
Produit testé en routine par western blotting sur du lysat de cerveau humain
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SAB1400200AB2202SAB4301580
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
mouse, human
UniProt accession no.
O35973
UniProt accession no.
O15534
UniProt accession no.
O54943
UniProt accession no.
O15055
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Questions
  1. What is the concentration ?
    1 answer
    1. This antibody is supplied in the form of unpurified polyclonal rabbit serum, for which the exact specific antibody concentration is not determined. However, for polyclonal antiserum, the specific antibody concentrations could range from 1-10 mg/mL serum, but typically range from 1–3 mg/mL serum.