Principaux documents
AB2033
Sigma-Aldrich
Anti-Fibronectin Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Anti-CIG, Anti-ED-B, Anti-FINC, Anti-FN, Anti-FNZ, Anti-GFND, Anti-GFND2, Anti-LETS, Anti-MSF, Anti-SMDCF
100 μG
594,00 $
594,00 $
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
594,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
594,00 $
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Anticorps anti-fibronectine, Chemicon®, from rabbit
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Fn1(14268)
Description générale
La fibronectine est une molécule d'adhésion extracellulaire de haut poids moléculaire impliquée dans de nombreux processus cellulaires, y compris la réparation des tissus ou la cicatrisation des plaies, l'embryogenèse, la coagulation sanguine et la migration/adhésion cellulaire. La fibronectine existe sous deux formes principales : 1) comme dimère de glycoprotéines insoluble servant de liant dans la matrice extracellulaire (MEC), et 2) comme dimère soluble lié au disulfure trouvé dans le plasma. La forme plasmatique est synthétisée par les hépatocytes, et la forme de la MEC est fabriquée par les fibroblastes, les chondrocytes, les cellules endothéliales, les macrophages, ainsi que par certaines cellules épithéliales. La fibronectine sert parfois de molécule d'adhésion cellulaire générale en ancrant les cellules aux substrats de collagène ou de protéoglycane. Elle peut également servir à organiser l'interaction cellulaire avec la MEC en se liant à différents composants de la MEC et aux récepteurs membranaires à la fibronectine présents sur les surfaces cellulaires. L'immunogène pour l'anticorps polyclonal anti-fibronectine AB2033 est le plasma purifié de souris. L'anticorps présente une réactivité inférieure à 0,1 % avec la laminine de souris et avec les types de collagène I, III et IV par radio-immunodosage.
Spécificité
Cet anticorps réagit avec la fibronectine de souris. Présente une réactivité inférieure à 0,1 % avec la laminine de souris et avec les types de collagène I, III et IV par radio-immunodosage.
Immunogène
Fibronectine extraite et purifiée à partir de plasma de souris.
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Détectez la protéine fibronectine avec cet anticorps anti-fibronectine dont l'utilisation a été validée en ELISA, IC, IH et RIA.
Immunohistochimie :
Une dilution au 1/80e d'un précédent lot a été utilisée pour la coloration immunofluorescente de tissus congelés de peau et de foie de souris.
Radio-immunodosage :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en dosage radio-immunologique.
Test ELISA :
Une dilution au 1/200e d'un lot précédent a été utilisée en ELISA.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Qualité
Produit évalué par immunocytochimie sur des cellules NIH/3T3.
Immunocytochimie :
Image représentative à partir d'un précédent lot.
Analyse confocale fluorescente de cellules NIH/3T3 à l'aide de l'anticorps polyclonal de lapin AB2033 (rouge). Les filaments d'actine ont été marqués à l'aide du fluorochrome Alexa Fluor 488 couplé à la phalloïdine (vert). Les noyaux sont colorés en bleu au diamidinophénylindole (DAPI).
Forme physique
L'anticorps purifié est fourni dans un tampon contenant un mélange constitué de citrate 0,1 M, de phosphate de potassium 0,1 M, à un pH de 7,2 à 7,4, et de 10 µg/ml d'antibiotiques et d'antimycotiques
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
Stable à -20 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Matrice extracellulaire dans la plupart des tissus
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Laetitia Sabatier et al.
The Biochemical journal, 456(2), 283-295 (2013-09-28)
Fibrillins constitute the backbone of extracellular multifunctional assemblies present in elastic and non-elastic matrices, termed microfibrils. Assembly of fibrillins into microfibrils and their homoeostasis is poorly understood and is often compromised in connective tissue disorders such as Marfan syndrome and
Raquel Rodrigues-Díez et al.
Kidney international, 86(2), 303-315 (2014-02-21)
The classical view of the immune system has changed by the discovery of novel T-helper (Th) subsets, including Th17 (IL-17A-producing cells). IL-17A participates in immune-mediated glomerulonephritis and more recently in inflammatory pathologies, including experimental renal injury. Peritoneal dialysis patients present
Combination therapy with an angiotensin II receptor blocker and an HMG-CoA reductase inhibitor in experimental subtotal nephrectomy.
Alvarez-Prats, A; Hernandez-Perera, O; Diaz-Herrera, P; Ucero, AC; Anabitarte-Prieto et al.
Nephrology, Dialysis, and Transplantation null
Katsutoshi Sekine et al.
Neuron, 76(2), 353-369 (2012-10-23)
Birthdate-dependent neuronal layering is fundamental to neocortical functions. The extracellular protein Reelin is essential for the establishment of the eventual neuronal alignments. Although this Reelin-dependent neuronal layering is mainly established by the final neuronal migration step called "terminal translocation" beneath
Activation of Erk1/2 and Akt following unilateral ureteral obstruction.
Rodriguez-Pe?a, AB; Grande, MT; Eleno, N; Arevalo, M; Guerrero, C; Santos, E; Lopez-Novoa, JM
Kidney International null