AB1924
Anti-Integrin α4 Antibody, cytoplasmic on CT
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
CD49d
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse, chicken, hamster, rat, pig
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
chicken ... Itga4(424121)
human ... ITGA4(3676)
mouse ... Itga4(16401)
pig ... Itga4(100521477)
rat ... Itga4(311144)
Spécificité
Immunogène
Application
Western blot: 1:1000, non-reduced conditions; blocking should be with 1-3% BSA. Recognizes a 140 kDa human alpha 4 band under non-reducing conditions.
Immunohistochemistry: 1:500
Immunoprecipitation: 5 μL of antibody is sufficient to precipitate alpha4 from 5x106 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité