AB1923
Anti-Integrin αV Antibody, cytoplasmic domain
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Vitronectin Receptor alpha Subunit, CD51 Antigen
About This Item
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
human ... ITGAV(3685)
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blot: 1:500. Antibody detects a non-reducible 155 kDa band corresponding to integrin alphaV.
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Integrins
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable