AB19167
Anti-MMP-2 Antibody, whole molecule
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
72 kDa gelatinase, 72kD type IV collagenase, Gelatinase A, Matrix metalloproteinase-2, collagenase type IV-A, matrix metallopeptidase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IV collagenase), matrix metalloproteinase 2, matrix metalloproteinase 2 (g
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
bovine, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
human ... MMP2(4313)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
10-20 µg/mL of a previous lot was kept for 30 min at RT. No special pretreatment is required for staining formalin-fixed paraffin-embedded sections.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Qualité
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected MMP-2 on 10 µg of PC12 lysates.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Positive control: Conditioned, serum-free medium from TPA-treated human fetal lung (HFL-1) cells. Placenta or bladder, breast, or ovarian carcinomas.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13