AB16942
Anti-DR5 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-CD262, Anti-DR5, Anti-KILLER, Anti-KILLER/DR5, Anti-TRAIL-R2, Anti-TRAILR2, Anti-TRICK2, Anti-TRICK2A, Anti-TRICK2B, Anti-TRICKB, Anti-ZTNFR9
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
calculated mol wt-47.88 kDa
observed mol wt ~55 kDa
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNFRSF10B(8795)
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Whole cell lysate from HeLa or K562 cells can be used as a positive control .
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable