Principaux documents
AB1529
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-nitrique oxyde synthase I
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
NOS I, bNOS, nNOS
100 μL
564,00 $
564,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
564,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
564,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rabbit, rat, guinea pig
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
guinea pig ... Nos1(100729682)
rabbit ... Nos1(100009243)
rat ... Nos1(24598)
Spécificité
bNOS (neuronal). Pas encore testé pour la réactivité croisée avec iNOS ou eNOS. Voir la référence bibliographique ci-dessous.
Immunogène
Peptide de 21 acides aminés (1409-1429) de la forme neuronale de la protéine NOS du cervelet de rat, couplé à l'hémocyanine de patelle (KLH). La séquence est H-RSESIAFIEESKKDADEVFSS-NH2.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Détectez l'oxyde nitrique synthase I à l'aide de cet anticorps anti-oxyde nitrique synthase I, validé pour une utilisation en WB et IH.
Immunohistochimie : Dilutions du 1/500e au 1/1 000e
Immunotransfert
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Sous-domaine de recherche
Stress oxydatif
Forme physique
Sérum de mouton. Lyophilisé, sans conservateurs. À reconstituer dans 100 μl d'eau distillée stérile. Centrifuger pour éliminer les éventuels résidus.
Stockage et stabilité
À conserver entre -20 °C et -70 °C, en aliquotes non diluées, pendant 12 mois maximum. Éviter les congélations/décongélations répétées. Du glycérol (1:1) peut être ajouté pour une meilleure stabilité.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Eileen S Rodriguez-Tapia et al.
Experimental physiology, 102(3), 299-313 (2016-12-23)
What is the central question of this study? Subtypes of enteric neurons are coded by the neurotransmitters they synthesize, but it is not known whether enteric neuron subtypes might also be coded by other proteins, including calcium channel subtypes controlling
Isola A M Brown et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 314(1), G39-G52 (2017-09-09)
Enteric glia play an important neuroprotective role in the enteric nervous system (ENS) by producing neuroprotective compounds such as the antioxidant reduced glutathione (GSH). The specific cellular pathways that regulate glial production of GSH and how these pathways are altered
Siomara Hernandez et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 33(5), 6168-6184 (2019-02-23)
Gulf War illness (GWI) is a chronic multisymptom disorder that is prominent in Gulf War veterans. Major unexplained symptoms of GWI include functional gastrointestinal disorders and undiagnosed illnesses, including neurologic disorders. Exposure to the antinerve gas drug pyridostigmine bromide (PB)
Viviana Filpa et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 312(4), G374-G389 (2017-02-06)
Neuronal and inducible nitric oxide synthase (nNOS and iNOS) play a protective and damaging role, respectively, on the intestinal neuromuscular function after ischemia-reperfusion (I/R) injury. To uncover the molecular pathways underlying this dichotomy we investigated their possible correlation with the
Yogesh Bhattarai et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 311(2), G210-G220 (2016-06-12)
We tested the hypothesis that colonic enteric neurotransmission and smooth muscle cell (SMC) function are altered in mice fed a high-fat diet (HFD). We used wild-type (WT) mice and mice lacking the β1-subunit of the BK channel (BKβ1 (-/-)). WT