AB1528
Anti-Nerve Growth Factor-β Antibody
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
NGFbeta
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, human, chicken, mouse
Ne doit pas réagir avec
bovine
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NGF(4803)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoblotting at 1:500-1:5,000.
ELISA at 1:500-1:5,000.
Inhibition of biological activity in vitro at 1:10-1:50.
BIOLOGICAL ACTIVITY: Neutralizes NGF, but not other neurotrophins.
Use neat for in vivo animal studies (5-10 μL/g body weight).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable