Principaux documents
AB15171
Sigma-Aldrich
Anti-Plasticity Related Gene 3 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
PRG-3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (immunogen homology), human (immunogen homology)
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
The previously assigned protein identifier Q5VX23 has been merged into Q8TBJ4. Full details can be found on the UniProt database.
Spécificité
Plasticity related gene 3 (PRG-3). By Western blot the antibody recognizes a band at ~35 kDa in mouse brain lysate. An additional band at ~77 kDa may be seen depending on sample and antibody concentration used.
Immunogène
Synthetic peptide from human/rat/mouse PRG-3.
Application
Plasticity Related Gene 3 is an antibody targeting the Plasticity Related Gene 3 protein, validated for use in WB.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable