AB15157
Anti-Ghrelin Antibody, active & proform
serum, Chemicon®
About This Item
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ghrl(58991)
Spécificité
Application
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable