AB15138
Anti-Nogo Receptor Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
Reticulon-4 receptor, Nogo receptor, NgR, Nogo-66 receptor, Nogor, Rtn4r
622,00 $
About This Item
622,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Rtn4R(65079)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry: Working dilutions of 1:50-1:500 in rat brain and spinal cord (paraffin embedded)
Neuroscience
Growth Cones & Axon Guidance
Qualité
Lot Specific Tested Application 1: Western Blot
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse cerebellum lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable