AB1211
Anti-β Galactosidase Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
E. coli, vertebrates
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GLB1(2720)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoblotting: 1:2000-1:10,000 on beta-galactosidase fusion proteins.
Immunohistochemistry: 1:1,000-1:5000 on tissue fixed with 4% paraformaldehyde.
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Proteins tagged with beta galactosidase
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2