AB10910
Anti-Osteopontin Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Bone sialoprotein 1, SPP1/CALPHA1 fusion, Urinary stone protein, bone sialoprotein I, osteopontin/immunoglobulin alpha 1 heavy chain constant region fusion protein, secreted phosphoprotein 1, secreted phosphoprotein 1 (osteopontin, bone sialoprotein I, e
581,00 $
About This Item
581,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SPP1(6696)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualité
Western Blot Analysis:
1:500 - 1:5,000 dilution of this antibody detected osteopontin in 10 μg of mouse kidney lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse kidney, COS-1 and human urine lysate
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1