AB10627
Anti-Omentin Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITLN1(55600)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
ELISA, direct and indirect: 1:2,000-1:5,000.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable