AB10522
Anti-Neuropilin-2 Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Vascular endothelial cell growth factor 165 receptor 2, neuropilin 2, receptor for VEGF165 and semaphorins class 3, vascular endothelial growth factor-165 receptor 2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NRP2(8828)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blot Analysis: 1:1000 dilution of this antibody detected Neuropilin-2 on 10 µg of mouse P1 brain tissue lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Mouse P1 brain tissue lysate
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1