AB10340
Anti-ATP-binding cassette Antibody, sub-family B (MDR/TAP), member 1A
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
ATP binding cassette transporter 1, ATP-binding cassette 1, ATP-binding cassette transporter 1, ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 1, ATP-binding cassette, sub-family A member 1, ATP-binding cassette, sub-family A, member 1, Cholesterol ef
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Metabolism
Toxicology & Drug Resistance
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1