AB10050
Anti-phospho-ITCH (pT222) Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Itchy homolog E3 ubiquitin protein ligase, AIP4, NAPP1
716,00 $
About This Item
716,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr222)
Informations sur le gène
human ... ITCH(83737)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Protein Trafficking
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Dot Blot
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable