9Q071O
Anti-Chlamydia LPS MAb Antibody, clone 3
About This Item
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Clone
clone 1
monoclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
all, mouse
Concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
Technique(s)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Description générale
Spécificité
Application
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable