Principaux documents
96100031-M
Millipore
Vantage L Adjuster Tube Kit
1 PKG
95,00 $
95,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
95,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
eCl@ss :
32011301
95,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass filled polypropylene surface (exterior)
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Vantage
Technique(s)
protein purification: suitable
Diamètre
3.2 cm (1.3 in.)