Principaux documents
902331
Supelco
Dip tube
for use with 30 L stainless steel barrel for withdrawl system (Cat No. 1.01123)
Synonyme(s) :
Dip tube 30 l for 1.01123.0001
1 UNIT
156,00 $
156,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 UNIT
156,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121516
Nomenclature NACRES :
NB.51
156,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Compatibilité
for use with 30 L stainless steel barrel for withdrawl system (Cat No. 1.01123)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
To customize the withdrawal systems for every requirement, we provide customers with the appropriate dip tubes for each package size suitable for the various withdrawal systems.
for 30 l stainless steel barrel for withdrawal system Cat. No. 1.01123.0001