8.56021
Fmoc-Lys(Mtt)-Wang resin (100-200 mesh)
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Lysine Mtt-Wang Resin
193,00 $
About This Item
193,00 $
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
beads
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.40 - 1.00 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The polymer matrix is copoly (styrene - 1% DVB) 100 -200 mesh.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable