Principaux documents
8.55127
Sigma-Aldrich
NovaSyn® TGR A resin
Novabiochem®
1 G
48,70 $
5 G
156,00 $
48,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
48,70 $
5 G
156,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
13111023
Nomenclature NACRES :
NA.22
48,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Special version NovaSyn TGA resin (855005) with increased swelling properties that is designed for the synthesis of long peptides (>50 residues). In comparative tests, this resin was found to be superior to Chemmatrix and standard Tentagel resins [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Informations légales
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable