8.55126
NovaPEG amino resin
Novabiochem®
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
NovaPEG
Novabiochem®
Niveau de qualité
Forme
beads
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] F. Garcia-Martin, et al. (2006) J. Comb. Chem., 8, 213.
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.45 - 1.00 mmol/g
TNBS-Test: passes test
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable