8.55119
Rink Amide resin HL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Synonyme(s) :
4-(2Æ,4Æ-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminomethyl)-phenoxy resin (100-200 mesh)
64,30 $
About This Item
64,30 $
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
beads
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.70 - 1.00 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 4.5 ml/g
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in DMF): ≥ 4.5 ml/g
The polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 100 - 200 mesh
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable