Principaux documents
8.55048
Sigma-Aldrich
Wang resin co. (100-200 mesh) Novabiochem®
Synonyme(s) :
4-Chloromethylstyrene-divinylbenzene-styrene copolymer
8550480005
130,00 $
8550480025
522,00 $
130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
8550480005
130,00 $
8550480025
522,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352401
Nomenclature NACRES :
NA.22
130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Température de stockage
room temp
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable