Principaux documents
8.53097
Sigma-Aldrich
Boc-D-Tyr(Bzl)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-D-Tyr(Bzl)-OH, N-α-t.-Boc-O-benzyl-D-tyrosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H25NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(C(Cc1ccc(cc1)OCc2ccccc2)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C21H25NO5/c1-21(2,3)27-20(25)22-18(19(23)24)13-15-9-11-17(12-10-15)26-14-16-7-5-4-6-8-16/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,24)
Clé InChI
ZAVSPTOJKOFMTA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Standard building block for introduction of D-tyrosine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Replaces: 04-13-0030
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in ethanol): -29.5 - -24.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable