Principaux documents
8.53087
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ala-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-D-Ala-OH, N-α-t.-Boc-D-alanine
25 G
227,00 $
227,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
227,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H15NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
227,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(=C(/[O-])\OC(C)(C)C)/[C@H](C)C(=O)O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/p-1/t5-/m1/s1
Clé InChI
QVHJQCGUWFKTSE-RXMQYKEDSA-M
Description générale
Standard building block for introduction of D-alanine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Replaces: 04-13-0002
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in AcOH): 22.5 - 27.5 °
Purity (TLC(011B)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable