Principaux documents
8.52261
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl dicarbonate
≥97.0% (GC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
Di-tert-butyl dicarbonate, Di-tert-butyl dicarbonate, Di-tert-butyl pyrocarbonate
25 G
43,30 $
100 G
116,00 $
43,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
43,30 $
100 G
116,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
246-240-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
43,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Di-tert-butyl dicarbonate, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
crystalline solid
Température d'inflammation spontanée
460 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
pb
56-57 °C/0.7 hPa
Pf
20-24 °C
Température de transition
flash point 37 °C
Densité
1.02 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O(C(C)(C)C)C(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
Clé InChI
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Reagent for introduction of the Boc protecting group .
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white
Appearance of substance (visual): crystal to crystalline solid
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup