Principaux documents
8.52258
Sigma-Aldrich
Fmoc-1-methyl-L-histidine
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-1-methyl-L-histidine, Fmoc-1-Methyl-L-Histidine,Fmoc-His(τ-Me)-OH
250 MG
584,00 $
1 G
2 250,00 $
584,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
584,00 $
1 G
2 250,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H21N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
391.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
584,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[n]1(cnc(c1)C[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O)C
InChI
1S/C22H21N3O4/c1-25-11-14(23-13-25)10-20(21(26)27)24-22(28)29-12-19-17-8-4-2-6-15(17)16-7-3-5-9-18(16)19/h2-9,11,13,19-20H,10,12H2,1H3,(H,24,28)(H,26,27)/t20-/m0/s1
Clé InChI
SLWOFHRSEVVUHM-FQEVSTJZSA-N
Description générale
Building block for the incorporation of 1-methylhistidine by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Application
Fmoc-1-methyl-L-histidine Novabiochem®. CAS 202920-22-7, molar mass 391.42 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable