Principaux documents
8.52216
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dpr(Boc-Aoa)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Dpr(Boc-Aoa)-OH, N-α-Fmoc-N-β-(N-t.-Boc-amino-oxyacetyl)-L-diaminopropionic acid
1 G
249,00 $
5 G
991,00 $
25 G
3 950,00 $
249,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
249,00 $
5 G
991,00 $
25 G
3 950,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H29N3O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
499.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
249,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥95.0% (acidimetric)
≥96.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Fmoc
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(OCC(=O)NC[C@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C25H29N3O8/c1-25(2,3)36-24(33)28-35-14-21(29)26-12-20(22(30)31)27-23(32)34-13-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,26,29)(H,27,32)(H,28,33)(H,30,31)/t20-/m0/s1
Clé InChI
KHRQNEDYPNTPKW-FQEVSTJZSA-N
Description générale
An excellent derivative for the chemoselective ligation of unprotected peptides in aqueous media [1] via oxime formation. This derivative introduces a hydroxylamine functionality which can couple with aldehyde groups present in another peptide unit.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] F. Wahl & M. Mutter (1996) Tetrahedron Lett., 37, 6861.
Liaison
Replaces: 04-12-1185
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable