Principaux documents
8.52078
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp(ODmab)-OH
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Asp(ODmab)-OH, N-α-Fmoc-L-aspartic acid β-4-{N-[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutyl]-amino} benzyl ester
5 G
1 270,00 $
25 G
5 090,00 $
1 270,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
1 270,00 $
25 G
5 090,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C39H42N2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
666.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
1 270,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Fmoc-Asp(ODmab)-OH, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥96.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
N([C@@H](CC(=O)OCc4ccc(cc4)NC(=C5C(=O)CC(CC5=O)(C)C)CC(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C39H42N2O8/c1-23(2)17-31(36-33(42)19-39(3,4)20-34(36)43)40-25-15-13-24(14-16-25)21-48-35(44)18-32(37(45)46)41-38(47)49-22-30-28-11-7-5-9-26(28)27-10-6-8-12-29(27)30/h5-16,23,30,32,40H,17-22H2,1-4H3,(H,41,47)(H,45,46)/t32-/m0/s1
Clé InChI
FLMMHDDOOIGEPG-YTTGMZPUSA-N
Description générale
Quasi-orthogonally-protected Asp derivative. For application information, please refer to entry for 852079.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] W. C. Chan, et al. (1995) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 2209.
Liaison
Replaces: 04-12-1175
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.